Få mere at vide
Sharpsguard™ Eco 2.5 Affaldsbeholder
Artikelnummer. 17764844
Skift visning
Farve:
Gul
Orange
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
17764844 Orange Hver
17774844 Gul -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17764844 Leverandør Sharpsguard™ Leverandørnr. DD472OLR
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Den nye Sharpsguard™ øko-beholdere, fremstillet af mindst 40 % genbrugsplast, der bruges til bortskaffelse af skarpe genstande, der ikke er blevet forurenet med medicin.
  • Sharpsguard™ eco 2.5 er en ideel beholder til skarpe genstande til generelle formål, den giver maksimal kapacitet på et minimum af arbejdsplads.
  • Denne beholder leveres med bund og låg separat. Detaljer om, hvordan du låser beholderen og holder brugerne og indholdet sikkert, kan findes på etiketten.
  • Den er designet til at passe sikkert og sikkert ind i vores POUDS™ bakke rækkevidde.
  • Denne beholder er til bortskaffelse ved forbrænding eller anden godkendt proces og er designet til forsendelse af affald kategoriseret efter EAK-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2.21 L
Diameter (metrisk) Udvendig 176 mm
Farve Orange
Højde (metrisk) 166 mm
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 232 g