Få mere at vide
Sharpsguard™ Eco 1 Affaldsbeholder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17784854
Skift visning
Farve:
Gul
Orange
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17784854 Gul
17774854 Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17784854 Leverandør Sharpsguard™ Leverandørnr. DD477YLR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.00 DKK
    12.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.16 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Den nye Sharpsguard™ eco 1 beholder, fremstillet af mindst 40 % genbrugsplast, der bruges til bortskaffelse af skarpe genstande, der er forurenet med medicin, men ikke cellegift.
  • Sharpsguard™ eco 1 er ideel til phlebotomists. Låget i ét stykke, der kan trykkes ned, har en støvsugerfjerner og passer sikkert ind i vores POUDS™ bakkerække og andre bærebakker.
  • Denne beholder leveres allerede med låget samlet. Detaljer om, hvordan du låser beholderen og holder brugerne og indholdet sikkert, kan findes på etiketten.
  • Denne beholder er til bortskaffelse ved forbrænding eller anden godkendt proces og er designet til forsendelse af affald kategoriseret efter EAK-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0.84 L
Farve Gul
Dimensioner (L x B x H) 204 x 68 x 119 mm
Åbningsstørrelse (metrisk) 70 x 32 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (metrisk) 153 g