Få mere at vide
Sharpsguard™ Eco 0,5 Affaldsbeholder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17734844
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0.4 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17734844 0.4 L
1 options
Artikelnummer. 17734844 Leverandør Sharpsguard™ Leverandørnr. DD442YLR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den nye Sharpsguard™ øko gule web-beholdere, fremstillet af mindst 40 % genbrugsplast, der bruges til bortskaffelse af skarpe genstande, der er blevet forurenet med medicin, men ikke cellegift
  • Sharpsguard™ øko gul 0,5 med åbning på nettet, er ideel til sundhedspersonale i lokalsamfundet og monteres nemt i en taske eller handskerum.
  • Denne beholder leveres med låg samlet.
  • Bortset fra en forskel i farvenuance og et tilføjet 'R' i slutningen af produktkoden, er der ingen forskel på det sikre og brugervenlige udvalg, som du kender og stoler på.
  • Denne beholder er til bortskaffelse ved forbrænding eller anden godkendt proces og er designet til forsendelse af affald kategoriseret efter EAK-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0.4 L
Farve Gul
Dimensioner (L x B x H) 79 x 45 x 206 mm
Åbningsstørrelse (metrisk) 26 x 30 mm
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 88 g