Få mere at vide
BTX™ ECM™ Kun 830 Generator
Artikelnummer. 15868451
Skift visning
Kapacitans (HV-tilstand):
85μ F
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitans (HV-tilstand) Pakningsstørrelse
15868451 85μ F Hver
1 options
Artikelnummer. 15868451 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 450662
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93145.00 DKK
    82586.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 10558.46 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
ECM™ 830 Generator til ECM™ 830 Square Wave Electroporator er ideel til transfektion af pattedyrsceller og væv.
Funktioner:
  • Brede og nøjagtige indstillinger for spænding, pulslængde og pulsinterval
  • Forudindstillede protokoller til almindelige celle- og vævstyper fra pattedyr
  • Ubegrænset mulighed for at tilføje og ændre brugerdefinerede protokoller
  • Datalogninger af leverede impulser og prøvemodstand til QC og fejlfinding
  • Stor 7-tommers berøringsskærm, der er nem at bruge
  • Flere pulsfunktioner, op til 99 sekventielle pulser pr. prøve
  • Fås i et højkapacitetssystem til op til 96 prøver på én gang
  • Stik: Positive og negative 4 mm banankabler
  • IQ/OQ tilgængelig på forespørgsel, kvalificering udført i kuvetter
Certificeringer
CE-mærkning, ETL-mærkning (UL, CSA), CB-ordning, EU RoHS, WEEE
garanti
2 år
Tekniske data
Til brug med (applikation) Transfektion af pattedyrceller og -væv; Transformation af nogle bakterier og mikroorganismer
Til brug med (udstyr) Sikkerhedskuppel til kuvetter, sikkerhedsstativ til kuvetter, HT-100-elektroporationspladehåndteringsmaskine med høj kapacitet, HT-200 automatisk elektroporationspladehåndteringsmaskine med høj kapacitet, BTX-specialin-vivo-elektroder
Frekvens 50/60 Hz
Produktlinje BTX-elektroporation
Produkttype Elektroporatorer
Spænding 5 til 3.000 V
Spændingsområde (HV-tilstand) 505 til 3.000 V (i 5 V-trin)
Spændingsområde (LV-tilstand) 5 til 500 V (i 1 V-trin)
Oversigt Kun ECM 830 Generator
Vise Berøringsskærm i farver
Certificeringer/compliance CE-mærkning, ETL-mærkning (UL, CSA), CB-ordning, EU RoHS, WEEE
Dybde (engelsk) 13 tommer
Dybde (metrisk) 33 cm
Højde (engelsk) 8,5 tommer
Højde (metrisk) 21.6 cm
Inkluderer Kun generator
Levetid 2 års garanti
Driftstemperatur (engelsk) 40 °F til 104 °F
Pulsnummerområde 1 til 99 pulser/prøve
Pulslængdeområde 10 msek. til 999 msek.
Driftstemperatur (metrisk) 4 °C til 40 °C
Relativ luftfugtighed 80 % maks. ved drift ved 25 °C
Watt 35 W (tomgang), 350 W (pulserende)
Vægt (engelsk) 16 lb.
Vægt (metrisk) 7.3 kg
Bredde (engelsk) 11,25 tommer
Bredde (metrisk) 28.6 cm
Elektriske krav 100 til 240 VAC
Sterilitet Ikke steril
Kapacitans (HV-tilstand) 85μ F
Kapacitans (LV-tilstand) 3775 μF
Tilslutningstype Banankabler
Opladningstid <7 sek. (LV),<4 sek. (HV)
Interface Berøringsskærm, fodpedal
Pulsform Firkantet bølge
High-throughput kompatibilitet Ja
Vis mere Vis mindre
Kun beregnet til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller kliniske procedurer.