Få mere at vide
BTX™ ECM™ 630 Eksponentiel henfaldsbølgeelektroporationssystem komplet, med sikkerhedsstativ
Artikelnummer. 15898441
Skift visning
Kapacitans (HV-tilstand):
10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μ F
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitans (HV-tilstand) Pakningsstørrelse
15898441 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μ F Hver
1 options
Artikelnummer. 15898441 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 450651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93550.00 DKK
    77740.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 15809.62 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
ECM™ 630 Exponential Decay Wave Electroporator er ideel til effektiv transformation af bakterier, gær og andre mikroorganismer.
Funktioner:
  • Brede og nøjagtige indstillinger for spænding, kapacitans og intern modstand
  • Forudindstillede protokoller for almindelige bakterie-, gær- og mikroorganismetyper
  • Ubegrænset mulighed for at tilføje og ændre brugerdefinerede protokoller
  • Datalogninger af leverede impulser og prøvemodstand til QC og fejlfinding
  • Let at bruge stor 7 tommer touchskærm interface
  • Multiple eksponentiel henfald pulserende kapaciteter
  • Fås i et højkapacitetssystem til op til 96 prøver på én gang
  • Tilslutningstype: Positive og negative 4 mm banankabler
  • IQ/OQ tilgængelig på forespørgsel, kvalificering udført i kuvetter
garanti
2 år
Tekniske data
Til brug med (applikation) Transformation af bakterier, gær, mikroorganismer, transfektion af nogle pattedyrcelletyper
Til brug med (udstyr) Kuvettesikkerhedskuppel, kuvettesikkerhedsstativ, HT-100 højgennemstrømnings-elektroporationspladehåndter, HT-200 automatisk højgennemstrømnings-elektroporationspladehåndtering
Frekvens 50/60 Hz
Produktlinje BTX-elektroporation
Produkttype Elektroporatorer
Spænding 5 til 3.000 V
Spændingsområde (HV-tilstand) 505 til 3.000 V (i 5 V-trin)
Spændingsområde (LV-tilstand) 5 til 500 V (i 1 V-trin)
Oversigt ECM 630 elektroporeringssystem komplet, med sikkerhedsstativ
Vise Berøringsskærm i farver
Certificeringer/compliance CE-mærkning, ETL-mærkning (UL, CSA), CB-ordning, EU RoHS, WEEE
Dybde (engelsk) 13 tommer
Dybde (metrisk) 33 cm
Højde (engelsk) 8,5 tommer
Felttype Positiv og negativ
Højde (metrisk) 21.6 cm
Inkluderer Generator, stativ og kuvetter med stativ
Driftstemperatur (engelsk) 40 °F til 104 °F
Pulsnummerområde 1 til 2 impulser/prøve
Pulslængdeområde Eksponentiel henfaldsbølge Tidskonstant 0,5 msek. til 133,875 msek.
Driftstemperatur (metrisk) 4 °C til 40 °C
Relativ luftfugtighed 80 % maks. ved drift ved 25 °C
Watt 35 W (tomgang), 350 W (pulserende)
Vægt (engelsk) 16 lb.
Vægt (metrisk) 7.3 kg
Bredde (engelsk) 11,25 tommer
Bredde (metrisk) 28.6 cm
Elektriske krav 100 til 240 VAC
Sterilitet Ikke steril
Kapacitans (HV-tilstand) 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μ F
Kapacitans (LV-tilstand) 25 til 3275μ F (i 25μ F trin)
Tilslutningstype Banankabler
Opladningstid <7 sek. (LV),<4 sek. (HV)
Interface Berøringsskærm, fodpedal
Pulsform Eksponentiel aftagende bølge
High-throughput kompatibilitet Ja
Vis mere Vis mindre
Kun beregnet til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller kliniske procedurer.