Få mere at vide
BTX™ ECM™ 630 Elektroporationssystem komplet, med sikkerhedskuppel
Product Code. 15848471
Change view
Click to view available options
Kapacitans (HV-tilstand):
10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μ F
Unit Size:
Hver
Product Code. Kapacitans (HV-tilstand) Unit Size
15848471 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μ F Hver
1 options
Product Code. 15848471 Supplier BTX™ Supplier No. 452051
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
View all promotions
Forventet forsendelse: 14-01-2027
ECM™ 630 Electroporation Complete System med Safety Dome er ideel til effektiv transformation af bakterier, gær og andre mikroorganismer.
Funktioner:
  • Brede og nøjagtige indstillinger for spænding, kapacitans og intern modstand
  • Forudindstillede protokoller for almindelige bakterie-, gær- og mikroorganismetyper
  • Ubegrænset mulighed for at tilføje og ændre brugerdefinerede protokoller
  • Datalogninger af leverede impulser og prøvemodstand til QC og fejlfinding
  • Let at bruge stor 7 tommer touchskærm interface
  • Multiple eksponentiel henfald pulserende kapaciteter
  • Fås i et højkapacitetssystem til op til 96 prøver på én gang
  • Inkluderer: ECM 630 Generator, Safety Dome, Kuvetter 1 mm, 2 mm, 4 mm pkg. på 30 (10 hver) og kuvetterol 660
  • Stik: Positive og negative 4 mm banankabler
  • IQ/OQ tilgængelig på forespørgsel, kvalificering udført i kuvetter
Certifications
CE-mærkning, ETL-mærkning (UL, CSA), CB-ordning, EU RoHS, WEEE
Warranty
2 år
Specifications
Til brug med (applikation) Transformation af bakterier, gær og mikroorganismer; Transfektion af nogle pattedyrcelletyper
Til brug med (udstyr) Kuvettesikkerhedskuppel, kuvettesikkerhedsstativ, HT-100 højgennemstrømnings-elektroporationspladehåndter, HT-200 automatisk højgennemstrømnings-elektroporationspladehåndtering
Frekvens 50/60 Hz
Produktlinje BTX-elektroporation
Produkttype Elektroporatorer
Spænding 5 til 3.000 V
Spændingsområde (HV-tilstand) 505 til 3.000 V (i 5 V-trin)
Spændingsområde (LV-tilstand) 5 til 500 V (i 1 V-trin)
Oversigt ECM 630 Elektroporationssystem komplet, med sikkerhedskuppel
Vise Berøringsskærm i farver
Certificeringer/compliance CE-mærkning, ETL-mærkning (UL, CSA), CB-ordning, EU RoHS, WEEE
Dybde (engelsk) 13 tommer
Dybde (metrisk) 33 cm
Højde (engelsk) 8,5 tommer
Højde (metrisk) 21.6 cm
Inkluderer ECM 630 Generator, Safety Dome, Cuvetter, Cuvette Rack 660
Levetid 2 års garanti
Driftstemperatur (engelsk) 40 °F til 104 °F
Pulsnummerområde 1 til 2 impulser/prøve
Pulslængdeområde Eksponentiel henfaldsbølge Tidskonstant 0,5 ms til 133,875 ms
Driftstemperatur (metrisk) 4 °C til 40 °C
Relativ luftfugtighed 80 % maks. ved drift ved 25 °C
Watt 35 W (tomgang), 350 W (pulserende)
Vægt (engelsk) 16 lb.
Vægt (metrisk) 7.3 kg
Bredde (engelsk) 11,25 tommer
Bredde (metrisk) 28.6 cm
Elektriske krav 100 til 240 VAC
Sterilitet Ikke steril
Kapacitans (HV-tilstand) 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μ F
Kapacitans (LV-tilstand) 25 til 3275μ F (i 25μ F trin)
Tilslutningstype Banankabler
Opladningstid <7 sek. (LV),<4 sek. (HV)
Interface Berøringsskærm
Pulsform Eksponentiel aftagende bølge
High-throughput kompatibilitet Ja
Show More Show Less
Kun beregnet til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller kliniske procedurer.