Få mere at vide
BTX™ ECM™ Kun 630 generator
Artikelnummer. 15808451
Skift visning
Kapacitans (HV-tilstand):
10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μ F
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitans (HV-tilstand) unitSize
15808451 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μ F Hver
1 options
Artikelnummer. 15808451 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 450652
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ECM™ 630 Generator til ECM™ 630 Exponential Decay Wave Electroporator er ideel til effektiv transformation af bakterier, gær og andre mikroorganismer.
Funktioner:
  • Brede og nøjagtige indstillinger for spænding, kapacitans og intern modstand
  • Forudindstillede protokoller for almindelige bakterie-, gær- og mikroorganismetyper
  • Ubegrænset mulighed for at tilføje og ændre brugerdefinerede protokoller
  • Datalogninger af leverede impulser og prøvemodstand til QC og fejlfinding
  • Let at bruge stor 7 tommer touchskærm interface
  • Multiple eksponentiel henfald pulserende kapaciteter
  • Fås i et højkapacitetssystem til op til 96 prøver på én gang
  • Stik: Positive og negative 4 mm banankabler
  • IQ/OQ tilgængelig på forespørgsel, kvalificering udført i kuvetter
Certificeringer
CE-mærkning, ETL-mærkning (UL, CSA), CB-ordning, EU RoHS, WEEE
garanti
2 år
Tekniske data
Til brug med (applikation) Transformation af bakterier, gær og mikroorganismer; Transfektion af nogle pattedyrcelletyper
Til brug med (udstyr) Kuvettesikkerhedskuppel, kuvettesikkerhedsstativ, HT-100 højgennemstrømnings-elektroporationspladehåndter, HT-200 automatisk højgennemstrømnings-elektroporationspladehåndtering
Frekvens 50/60 Hz
Produktlinje BTX-elektroporation
Produkttype Elektroporatorer
Spænding 5 til 3.000 V
Spændingsområde (HV-tilstand) 505 til 3.000 V (i 5 V-trin)
Spændingsområde (LV-tilstand) 5 til 500 V (i 1 V-trin)
Oversigt ECM Kun 630 generator
Vise Berøringsskærm i farver
Certificeringer/compliance CE-mærkning, ETL-mærkning (UL, CSA), CB-ordning, EU RoHS, WEEE
Dybde (engelsk) 13 tommer
Dybde (metrisk) 33 cm
Højde (engelsk) 8,5 tommer
Højde (metrisk) 21.6 cm
Inkluderer Kun generator
Levetid 2 års garanti
Driftstemperatur (engelsk) 40 °F til 104 °F
Pulsnummerområde 1 til 2 impulser/prøve
Pulslængdeområde Eksponentiel henfaldsbølge Tidskonstant 0,5 ms til 133,875 ms
Driftstemperatur (metrisk) 4 °C til 40 °C
Relativ luftfugtighed 80 % maks. ved drift ved 25 °C
Watt 35 W (tomgang), 350 W (pulserende)
Vægt (engelsk) 16 lb.
Vægt (metrisk) 7.3 kg
Bredde (engelsk) 11,25 tommer
Bredde (metrisk) 28.6 cm
Elektriske krav 100 til 240 VAC
Sterilitet Ikke steril
Kapacitans (HV-tilstand) 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μ F
Kapacitans (LV-tilstand) 25 til 3275μ F (i 25μ F trin)
Tilslutningstype Banankabler
Opladningstid <7 sek. (LV),<4 sek. (HV)
Interface Berøringsskærm, fodpedal
Pulsform Eksponentiel aftagende bølge
High-throughput kompatibilitet Ja
Vis mere Vis mindre
Kun beregnet til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller kliniske procedurer.