Få mere at vide
Bellingham Stanley™ Eclipse Wine Refractometer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12383519
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12383519
Brand: Bellingham Stanley™ 4522
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Al metalforseglet konstruktion til IP65. Gummihåndtag for nem håndtering
Håndholdte refraktometre fremstillet efter de højeste specifikationer, der kun bruger de bedste materialer og optiske komponenter. Forseglet mod indtrængen af vand kan de bruges i de hårdeste miljøer, herunder kølerum og våde produktionshaller. Det store hus og gummihåndtag gør instrumentet let at håndtere. En række specialvægte er tilgængelige til generel brug, og specielle modeller er tilgængelige, såsom versioner med lav volumen, der letter måling af prøver på mindre end 1 L, μbrugt af botanikere og zoologer til måling af nektar.
Ideel til fabriks- eller generelle applikationer
  • Ekstremt høj byggekvalitet
  • Al metalforseglet konstruktion til IP65
  • Gummihåndtag for nem håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Eclipse Wine Refractometer
Skala Range 10 til 135 Brix
Mængde 1 hver