Få mere at vide
Isofield™ Eclipse sterile nitril renrumshandsker - klasse A/B kompatible
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30178844
Skift visning
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Pakningsstørrelse:
200 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
30178844 7 200 par
30178835 6 200 par
30178853 6.5 200 par
30178887 7.5 -
30178868 8 200 par
30178825 8.5 -
30178879 9 200 par
30178903 10 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30178844 Leverandør Isofield™ Leverandørnr. 2044070
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne sterile forlængede manchet i nitril med armlåsteknologi giver albuelængde beskyttelse til GMP Renrum i klasse A og B. Tredobbelt vasket i DI-vand, det lave endotoksin Isofield Eclipse er blevet testet for kemoterapi mod ASTM D 6978-05, er acceleratorfri og antistatisk.
  • Steril nitril Renrumshandsker
  • 400 mm (16 tommer) albue længde
  • Håndspecifik
  • Hvid farve
  • Tekstureret håndflade og fingre
  • Perlemanchet
  • Lave endotoksinniveauer
  • Gammabestråling, minimum 25 kGy
  • Sterilitetssikringsniveau 10-6
  • Testet mod en række kemoterapipræparater
  • IPA-resistente blækposer
  • Acceptabelt kvalitetsniveau (AQL) 0,65
  • Lavt antal partikler≥ 0,5 μm (tæller/cm 2 )< 950
  • Type B beskyttelse mod kemisk stænk (K, P, T)
Overholdelse af teknisk og dokumentation
  • COA, COC, COI Tilgængelig til download online
  • Kemisk uskadelighed EN ISO 21420:2020
  • Dimensionering og fingerfærdighed EN ISO 21420:2020 og EN ISO 374-2:2019
  • Luftlæk og vandlækage EN ISO 374-2:2019
  • Kemisk nedbrydning EN ISO 374-4:2019
  • Kemisk gennemtrængning EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viral penetration EN 16604:2004
  • Endotoksintest EN 455-3
  • Sterilitetsvalideringstest EN ISO 11137 Del 2:2015
  • EU-typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II til PPE-forordningen (EU) 2016/425 som et kategori III-produkt
  • UKCA typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i PPE-forordningen (2016/425) som indført i britisk lovgivning og ændret som et kategori III-produkt
  • Testet mod kemoterapi til ASTM D 6978-05
Tekniske data
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Ja
AQL 0.65
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 6,69 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.17 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 4,33 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Renrumshandsker
Størrelse 7
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 3,54 mio
Tykkelse (metrisk) 0.09 mm
Længde (engelsk) 16 tommer
Længde (metrisk) 400 mm