Få mere at vide
Bellingham + Stanley™ Eclipse håndholdt refraktometer
Beskrivelse
Eclipse-skalaen i professionel kvalitet er tilgængelig til generel brug i en række forskellige applikationer, med specielle modeller tilgængelige, såsom Low Volume Brix-modeller for at lette måling af prøver på mindre end 1 L, μder bruges af botanikere og zoologer til måling af nektar. Alle instrumenter leveres med en blød bæretaske og brugsanvisning.
Disse pålidelige og robuste refraktometre er forseglet mod indtrængen af vand med IP65-konstruktion, så de kan bruges i de hårdeste miljøer. Det store hus og gummihåndtaget gør instrumentet utroligt nemt at håndtere. Særlige funktioner gør målinger nemme og pålidelige:
- Enkel nuljustering med lås
- Skyggefuld visning med lys skærm for maksimal skelnen
- Høj præcision, klar skala
- Let at rengøre prisme
- Unik prøve‘ drible foder’ funktion
- Lav vægt
- Anti-roll støtter
- Push-on prismeklap
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Eclipse professionelt optisk håndholdt refraktometer |
| Skala Range | 72 til 95 Brix |
| Inkrementer | 0.2 |
| Skala Type | Brix |
| Til brug med (applikation) | 'På stedet' bestemmelse af brydningsindeks (RI) for væsker eller koncentrationen af opløsninger |
| Inkluderer | Blød bæretaske |
| IP-vurdering | IP65 |