Få mere at vide
Bellingham + Stanley™ Eclipse håndholdt refraktometer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12343519
Skala Range:
0 til 15 Brix
0 til 30 Brix
0 til 50 Brix
28 til 65 Brix
45 til 80 Brix
72 til 95 Brix
Inkrementer:
0.1
0.2
0.5
Skala Type:
Brix
Brydningsindeks
Lav volumen Brix
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12343519
Brand: Bellingham + Stanley™ 4508
Fremstillet efter de højeste specifikationer ved brug af kun de bedste materialer og optiske komponenter. Bellingham + Stanley™ Eclipse håndholdt refraktometer er et billigt, bærbart instrument, der bruges til på stedet at bestemme brydningsindekset for væsker eller koncentrationen af opløsninger.
Eclipse-skalaen i professionel kvalitet er tilgængelig til generel brug i en række forskellige applikationer, med specielle modeller tilgængelige, såsom Low Volume Brix-modeller for at lette måling af prøver på mindre end 1 L, μder bruges af botanikere og zoologer til måling af nektar. Alle instrumenter leveres med en blød bæretaske og brugsanvisning.
Disse pålidelige og robuste refraktometre er forseglet mod indtrængen af vand med IP65-konstruktion, så de kan bruges i de hårdeste miljøer. Det store hus og gummihåndtaget gør instrumentet utroligt nemt at håndtere. Særlige funktioner gør målinger nemme og pålidelige:
  • Enkel nuljustering med lås
  • Skyggefuld visning med lys skærm for maksimal skelnen
  • Høj præcision, klar skala
  • Let at rengøre prisme
  • Unik prøve‘ drible foder’ funktion
  • Lav vægt
  • Anti-roll støtter
  • Push-on prismeklap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Eclipse professionelt optisk håndholdt refraktometer
Skala Range 28 til 65 Brix
Inkrementer 0.2
Skala Type Brix
Til brug med (applikation) 'På stedet' bestemmelse af brydningsindeks (RI) for væsker eller koncentrationen af opløsninger
Inkluderer Blød bæretaske
IP-vurdering IP65