Få mere at vide
Bellingham + Stanley™ Eclipse håndholdt refraktometer
Fremstillet efter de højeste specifikationer ved brug af kun de bedste materialer og optiske komponenter. Bellingham + Stanley™ Eclipse håndholdt refraktometer er et billigt, bærbart instrument, der bruges til på stedet at bestemme brydningsindekset for væsker eller koncentrationen af opløsninger.
Brand:  Bellingham + Stanley™ 45-03
1852.91 DKK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12333519
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2215.00 DKK
    1992.08 DKK / Hver
    Spare 222.92 DKK
    10% Slukket
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 11-12-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Eclipse-skalaen i professionel kvalitet er tilgængelig til generel brug i en række forskellige applikationer, med specielle modeller tilgængelige, såsom Low Volume Brix-modeller for at lette måling af prøver på mindre end 1 L, μder bruges af botanikere og zoologer til måling af nektar. Alle instrumenter leveres med en blød bæretaske og brugsanvisning.
Disse pålidelige og robuste refraktometre er forseglet mod indtrængen af vand med IP65-konstruktion, så de kan bruges i de hårdeste miljøer. Det store hus og gummihåndtaget gør instrumentet utroligt nemt at håndtere. Særlige funktioner gør målinger nemme og pålidelige:
  • Enkel nuljustering med lås
  • Skyggefuld visning med lys skærm for maksimal skelnen
  • Høj præcision, klar skala
  • Let at rengøre prisme
  • Unik prøve‘ drible foder’ funktion
  • Lav vægt
  • Anti-roll støtter
  • Push-on prismeklap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Eclipse professionelt optisk håndholdt refraktometer
0.5
'På stedet' bestemmelse af brydningsindeks (RI) for væsker eller koncentrationen af opløsninger
IP65
0 til 50 Brix
Brix
Blød bæretaske
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment, instruments and services.
    Promo Code: 24121
    Expires2025-12-20
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bellingham + Stanley™ Eclipse håndholdt refraktometer > Sukker % Koncentration; Brix-område: 0-50%; Inkrementer: 0,5