Få mere at vide
Bellingham Stanley™ Eclipse Professional Grade Optisk Håndholdt AntiFreeze Refraktometer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12333529
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12333529
Brand: Bellingham Stanley™ 4544
Tekniske data
Type Eclipse professionelt optisk håndholdt refraktometer
Skala Range 0 °C til -°40 C Frostbeskyttelse, 1,1 til 1,35 batterisyrespecifik vægtfylde
Til brug med (applikation) 'På stedet' bestemmelse af brydningsindeks (RI) for væsker eller koncentrationen af opløsninger
IP-vurdering IP65