Få mere at vide
Labcon Eclipse™ Makro 5 mL Pipette Tips til Gilson™ Pipettere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16623872 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Indpakket
Stativ
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Format
16623872 Ikke steril Stativ
16633872 Steril Stativ
16643872 Ikke steril Indpakket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16623872 Leverandør Labcon Leverandørnr. 10257400009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For Gilson™ Pipetter 1-5 ml
  • Pipettespids
  • Eclipse™ For Gilson™ Pipettører; 1-5 ml
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Autoklaverbar
  • Genanvendelige stativer med lavt affald
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 5 ml
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 4,84 tommer.
Længde (metrisk) 123.1 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Format Stativ
Tip stil Uddannet
Emballage 49/stativ; 6 stativer/kasse
Mængde 49/stativ
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Gilson Pipette 1-5 mL
Uddannet Ja
Produktlinje Formørkelse
Gradueringer 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 mL