Få mere at vide
Labcon Eclipse™ Makro 5 mL pipettespidser
Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Indpakket
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 294
Beskrivelse
- Pipettespids
- Til populære makropipetter
- 1-5 ml
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 5 ml |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 5,68 tommer. |
| Længde (metrisk) | 144.3 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rene krav | ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen) |
| Til brug med (applikation) | Væskehåndtering |
| Vis mere |