Få mere at vide
Labcon Eclipse™ Makro 5 mL graduerede pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16673872 Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Bulk
Stativ
Artikelnummer. 16673872
Brand: Labcon 10277400009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer til populære pipetter
  • Pipettespids
  • 1-5 ml
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 5 ml
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 4,84 tommer.
Længde (metrisk) 123.1 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Format Stativ
Tip stil Uddannet
Emballage 49/stativ; 6 stativer/kasse
Mængde 49/stativ
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Produktlinje Formørkelse
Materiale Polypropylenharpiks
Gradueringer 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 mL