Få mere at vide
Labcon Eclipse™ Makro 10 mL pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16653882 Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
250/pose, 10 poser/Cs.
36/Reol, 6 Reoler/Cs.
Artikelnummer. 16653882
Brand: Labcon 10298600009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til populære makropipetter
  • Pipettespids
  • Til populære makropipetter
  • 5-10 ml
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 5 til 10 ml
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 6,12 tommer.
Længde (metrisk) 155.7 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Tip stil Makro
Emballage 250/pose, 10 poser/Cs.
Mængde 250,-/pose
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Macropipette
Uddannet Nej
Produktlinje Formørkelse
Materiale Polypropylenharpiks