Få mere at vide
Labcon Eclipse™ Makro 10 mL pipettespidser
Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
250/pose, 10 poser/Cs.
36/Reol, 6 Reoler/Cs.
Description
- Pipettespids
- Til populære makropipetter
- 5-10 ml
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisk) | 5 til 10 ml |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 6,12 tommer. |
| Længde (metrisk) | 155.7 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rene krav | ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen) |
| Til brug med (applikation) | Væskehåndtering |
| Show More |