Få mere at vide
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 300μ L Udvidede pipettespidser med UltraFine™ Points
Shop alle Labcon produkter
Beskrivelse
- Pipettespids
- Eclipse™ FlexTop™ Ekstra lang
- Passer til populære 300μ L Pipetter
- Lave monterings- og udkastningskræfter mindre end 3 kg
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Autoklaverbar
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 300μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 2,79 tommer. |
| Længde (metrisk) | 71.1 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rene krav | ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen) |
| Til brug med (applikation) | Væskehåndtering |
| Vis mere |