Få mere at vide
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250μ L Forlænget Længde Pipettespidser med UltraFine™ Points
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7194014 Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Genopfyldning
Individuelt indpakket
Indpakket
Stativ
Artikelnummer. 16683912
Brand: Labcon 10452600009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lave monterings- og udkastningskræfter mindre end 3 kg
  • Pipettespids
  • Eclipse™ FlexTop™ Forlænget længde
  • Passer til Popular 1000μ L og 1250μ L Pipetter
  • Lave monterings- og udkastningskræfter mindre end 3 kg
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Autoklaverbar
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1250μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 3,50 tommer.
Længde (metrisk) 88.9 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Format Genopfyldning
Tip stil UltraFine, Flextop
Emballage 480 Tips/Low-waste Eclipse Refill, 10 Refills/Cs.
Mængde 480 drikkepenge / lavt spild Eclipse™ genopfyldning
ACT-mærke Ja
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Nej
Produktlinje Formørkelse
Materiale Polypropylenharpiks