Få mere at vide
Labcon™ Eclipse™ 300μ L Pipettespidser
Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Individuelt indpakket
Indpakket
Rack, 192
Rack, 96
Beskrivelse
- Affaset punkt
- Hvis steril, valideret sterilisering (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 300μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 2,05 tommer. |
| Længde (metrisk) | 52.1 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rene krav | ATP, RNase/DNase og endotoksinfri |
| Til brug med (applikation) | Væskehåndtering |
| Vis mere |