Få mere at vide
Labcon™ Eclipse™ 300μ L Pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16613912 Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Individuelt indpakket
Indpakket
Rack, 192
Rack, 96
Artikelnummer. 16613912
Brand: Labcon™ 10399600069
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse pipettespidser passer til de mest populære 300μ L pipetter.
  • Affaset punkt
  • Hvis steril, valideret sterilisering (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 300μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2,05 tommer.
Længde (metrisk) 52.1 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Format Rack, 96
Tip stil Affaset
Mængde 96 Tips/Reol, 10 Reoler/Pk., 10 Pk./Cs.
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Nej
Produktlinje Formørkelse
Materiale Polypropylenharpiks