Få mere at vide
Labcon™ Eclipse™ 250μ L Pipette Tips til Rainin™ LTS Pipettere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7194053 Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Genopfyldning
Indpakket
Mini Refill
Rack, 192
Rack, 96
Stakstativ
Artikelnummer. 16623862
Brand: Labcon™ 10182600009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse pipettespidser giver lave monterings- og udstødningskræfter på mindre end 3 kg.
  • Hvis steril, valideret sterilisering (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
  • ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 250μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2,01 tommer.
Længde (metrisk) 51.3 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Format Genopfyldning
Tip stil UltraFine
Mængde 960 Tips/Refill, 10 Refills/Cs.
ACT-mærke Ja
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Rainin LTS
Uddannet Ja
Produktlinje Formørkelse
Materiale Polypropylenharpiks
Gradueringer 10, 50, 100, 200μ L