Få mere at vide
Labcon™ Eclipse™ 250μ L Pipette Tips til Rainin™ LTS Pipettere
Artikelnummer. 16633862 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Genopfyldning
Indpakket
Mini Refill
Rack, 192
Rack, 96
Stakstativ
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Format
16633862 Steril Genopfyldning
16623862 Ikke steril Genopfyldning
16643862 Ikke steril Indpakket
16653862 Ikke steril Rack, 96
16663862 Steril Rack, 96
17517786 Ikke steril Mini Refill
17527786 Ikke steril Stakstativ
17537786 Ikke steril Rack, 192
17547786 Steril Rack, 192
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16633862 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 10182650009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse pipettespidser giver lave monterings- og udstødningskræfter på mindre end 3 kg.
  • Hvis steril, valideret sterilisering (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
  • ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 250μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2,01 tommer.
Længde (metrisk) 51.3 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Steriliseringsmetode E-bjælke
Format Genopfyldning
Tip stil UltraFine
Mængde 960 Tips/Refill, 10 Refills/Cs.
ACT-mærke Ja
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Rainin LTS
Uddannet Ja
Produktlinje Formørkelse
Materiale Polypropylenharpiks
Gradueringer 10, 50, 100, 200μ L