Få mere at vide
Labcon™ Eclipse™ 200μ L Graduerede pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16693952 Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Gul
Klar
Neutral
Format:
Genopfyldning
Individuelt pakket
Mini Refill
Pakket (1000)
Refill til stakstativ
Stakstativ
Stativ
Stativ, 10 x 96
pakket (30.000)
Mængde:
10,000/Cs.
1920/Cs.
2000/Cs.
30,000/Cs.
4800/Cs.
960/Cs.
9600/Cs.
Artikelnummer. 16693952
Brand: Labcon™ 10938000009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse graduerede pipettespidser passer til de mest populære 200μ L pipetter.
  • Affaset punkt
  • Hvis steril, valideret sterilisering (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 1,95 tommer.
Længde (metrisk) 49.7 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Format Pakket (1000)
Tip stil Affaset
Emballage 1000 Tips/Taske, 10 Tasker/Cs.
Mængde 10,000/Cs.
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Produktlinje Formørkelse
Materiale Polypropylenharpiks
Gradueringer 10, 20, 50, 100, 200μ L