Få mere at vide
Labcon™ Eclipse™ 200μ L Graduerede pipettespidser
Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Gul
Klar
Neutral
Format:
Genopfyldning
Individuelt pakket
Mini Refill
Pakket (1000)
Refill til stakstativ
Stakstativ
Stativ
Stativ, 10 x 96
pakket (30.000)
Mængde:
10,000/Cs.
1920/Cs.
2000/Cs.
30,000/Cs.
4800/Cs.
960/Cs.
9600/Cs.
Beskrivelse
- Affaset punkt
- Hvis steril, valideret sterilisering (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 1,95 tommer. |
| Længde (metrisk) | 49.7 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rene krav | ATP, RNase/DNase og endotoksinfri |
| Til brug med (applikation) | Væskehåndtering |
| Vis mere |