Få mere at vide
Labcon™ Eclipse™ 200μ L Gule pipettespidser
Shop alle Labcon produkter
Format:
Genopfyldning
Indpakket
Rack, 192
Rack, 96
Stakstativ
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Beskrivelse
- Hvis steril, valideret sterilisering (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
- ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Gul |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 1,95 tommer. |
| Længde (metrisk) | 49.7 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rene krav | ATP, RNase/DNase og endotoksinfri |
| Til brug med (applikation) | Væskehåndtering |
| Vis mere |