Få mere at vide
Labcon™ Eclipse™ 200μ L Gule pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16643892 Shop alle Labcon produkter
Format:
Genopfyldning
Indpakket
Rack, 192
Rack, 96
Stakstativ
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Artikelnummer. 16643892
Brand: Labcon™ 10328000009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse pipettespidser passer til 100 og 200μ L Pipetter.
  • Hvis steril, valideret sterilisering (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
  • ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Gul
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 1,95 tommer.
Længde (metrisk) 49.7 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Format Indpakket
Tip stil Affaset
Mængde 1000 Tips/Taske, 10 Tasker/Cs.
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) 100 μL Pipette, 200 μL Pipette
Uddannet Nej
Produktlinje Formørkelse
Materiale Polypropylenharpiks