Få mere at vide
Labcon™ Eclipse™ 200μ L Skråspids Gule pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7194045 Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Genopfyldning
Indpakket
Mini Refill
Pakket (1000)
Rack, 96
Stakstativ
pakket (30.000)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 16663882
Brand: Labcon™ 10301650009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse pipettespidser passer til de mest populære 200μ L pipetter.
  • Affaset punkt
  • ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Gul
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 1,95 tommer.
Længde (metrisk) 49.7 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Steriliseringsmetode E-bjælke
Format Indpakket
Tip stil Affaset
Mængde 1 Tip/Taske, 200 Tip/Pk., 10 Pk./Cs.
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Nej
Produktlinje Formørkelse
Materiale Polypropylenharpiks