Få mere at vide
Labcon™ Eclipse™ 20μ L Pipette Tips til Rainin™ LTS Pipettere
Artikelnummer. 17527776 Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Genopfyldning
Indpakket
Mini Refill
Rack, 192
Stakstativ
Stativ, 10 x 96
Mængde:
1000 Tips/Taske, 10 Tasker/Cs.
1056 Tips/Refill, 10 Refills/Cs.
480 Tips/Mini Refill, 10 Refills/Cs.
92 Tips/Reol, 5 Reoler/Pk., 10 Pk./Cs.
960 Tips/Pk., 10 Pk./Cs.
960 spidser/stativ, 10 stativer/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. 17527776
Brand: Labcon™ 10117000069
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse pipettespidser har lave monterings- og udstødningskræfter på mindre end 3 kg.
  • ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Autoklaverbar
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 20μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 1,9 tommer.
Længde (metrisk) 48.3 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klasse VI
Rene krav ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-fri
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Format Stakstativ
Tip stil UltraFine
Mængde 960 spidser/stativ, 10 stativer/Cs.
ACT-mærke Ja
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Rainin LTS
Uddannet Nej
Produktlinje Formørkelse
Materiale Polypropylenharpiks