Få mere at vide
Labcon™ Eclipse™ 20μ L Pipette Tips til Rainin™ LTS Pipettere
Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Genopfyldning
Indpakket
Mini Refill
Rack, 192
Stakstativ
Stativ, 10 x 96
Mængde:
1000 Tips/Taske, 10 Tasker/Cs.
1056 Tips/Refill, 10 Refills/Cs.
480 Tips/Mini Refill, 10 Refills/Cs.
92 Tips/Reol, 5 Reoler/Pk., 10 Pk./Cs.
960 Tips/Pk., 10 Pk./Cs.
960 spidser/stativ, 10 stativer/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Description
- ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Autoklaverbar
- Fremstillet i USA
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisk) | 20μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 1,9 tommer. |
| Længde (metrisk) | 48.3 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rene krav | ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-fri |
| Til brug med (applikation) | Væskehåndtering |
| Show More |