Få mere at vide
Labcon Eclipse™ 1200μ L Pipette Tips til Rainin™ LTS Pipettere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16603872 Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Genopfyldning
Indpakket
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Artikelnummer. 16603872
Brand: Labcon 10199600069
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lave monterings- og udkastningskræfter mindre end 3 kg
  • Pipettespids
  • Passer til 1200μ L Rainin™ LTS stil pipetter
  • Lave monterings- og udkastningskræfter mindre end 3 kg
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Autoklaverbar
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1200μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 3,50 tommer.
Længde (metrisk) 88.9 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Format Stativ
Tip stil UltraFine
Mængde 96 Tips/Reol, 6 Reoler/Pk., 8 Pk./Cs.
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Rainin LTS
Uddannet Nej
Produktlinje Formørkelse
Materiale Polypropylenharpiks