Få mere at vide
Labcon™ Eclipse™ 1200μ L Pipettespidser med forlænget længde til Sartorius™ Pipetter
Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Indpakket
Rack, 96
Beskrivelse
- Passer Sartorius™ 1200μ L Pipetter
- Lave monterings- og udkastningskræfter mindre end 3 kg
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
Volumen (metrisk) | 1200μ L |
Filtreret | Ikke-filtreret |
Sterilitet | Steril |
Farve | Klar |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Længde (metrisk) | 88.9 mm |
Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klasse VI |
Rene krav | ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-fri |
Til brug med (applikation) | Mikropipettering |
Steriliseringsmetode | E-bjælke |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labcon™ Eclipse™ 1200μ L Pipettespidser med forlænget længde til Sartorius™ Pipetter >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion