Beskrivelse
- ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1.000μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Rack farve | Lilla |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 2,98 tommer. |
| Længde (metrisk) | 75.9 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Rene krav | ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen) |
| Vis mere |