Få mere at vide
Labcon™ Eclipse™ 1000μ L Graduerede pipettespidser
Artikelnummer. 16633922 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
Stativ
Taske
Mængde:
1000 Tips/Taske, 10 Tasker/Cs.
96 Tips/Reol, 5 Reoler/Pk., 10 Pk./Cs.
96 Tips/Reol, 6 Reoler/Pk., 8 Pk./Cs.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Emballage Mængde
16633922 Ikke steril Taske 1000 Tips/Taske, 10 Tasker/Cs.
16643922 Ikke steril Stativ 96 Tips/Reol, 6 Reoler/Pk., 8 Pk./Cs.
16653922 Steril Stativ 96 Tips/Reol, 6 Reoler/Pk., 8 Pk./Cs.
17577806 Ikke steril Stativ 96 Tips/Reol, 5 Reoler/Pk., 10 Pk./Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16633922 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 10468000009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00 DKK
    142.38 DKK / Pakke med 1000
    Spare 13.62 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Disse Eclipse™ Graduerede pipettespidser passer til de mest populære 1000μ L Pipetter.
  • ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1.000μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2,98 tommer.
Længde (metrisk) 75.9 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Tip stil UltraFine
Emballage Taske
Mængde 1000 Tips/Taske, 10 Tasker/Cs.
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Produktlinje Formørkelse
Materiale Polypropylenharpiks
Gradueringer 250, 500, 750, 1000μ L