Få mere at vide
Labcon™ Eclipse™ FlexTop™ 1000μ L Blå pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7194069 Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Indpakket
Rack, 96
Stakstativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 16633912
Brand: Labcon™ 10418000009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse tips passer til de mest populære 1000μ L pipetter.
  • UltraFine™ punkt
  • ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1.000μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Blå
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2,98 tommer.
Længde (metrisk) 75.9 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Format Indpakket
Tip stil UltraFine
Mængde 1000 Tips/Taske, 10 Tasker/Cs.
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Nej
Produktlinje Formørkelse
Materiale Polypropylenharpiks