Få mere at vide
Labcon™ Eclipse™ FlexTop™ 1000μ L Blå pipettespidser
Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Indpakket
Rack, 96
Stakstativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- UltraFine™ punkt
- ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1.000μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Blå |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 2,98 tommer. |
| Længde (metrisk) | 75.9 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rene krav | ATP, RNase/DNase og endotoksinfri |
| Til brug med (applikation) | Væskehåndtering |
| Vis mere |