Få mere at vide
Labcon Eclipse™ 10μ L Graduerede pipettespidser med UltraFine™ Punkt
Artikelnummer. 16673902 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Genopfyldning
Indpakket
Mini Refill
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1152
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Format unitSize
16673902 Steril Genopfyldning -
16653902 Ikke steril Mini Refill -
16663902 Ikke steril Genopfyldning -
16683902 Ikke steril Indpakket Pakke med 1000
16693902 Ikke steril Stativ -
16603912 Steril Stativ Pakke med 1152
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16673902 Leverandør Labcon Leverandørnr. 10382650009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer til populær 10μ L Pipetter
  • Pipettespids
  • Uddannet på 2μ L og 10μ L
  • Med UltraFine™ punkt
  • Passer til populær 10μ L Pipetter
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 1,23 tommer.
Længde (metrisk) 31.4 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Steriliseringsmetode E-Beam
Format Genopfyldning
Tip stil UltraFine
Emballage 1248 Tip/Low-waste Eclipse Refill, 10 Refills/Cs.
Mængde 1248 drikkepenge / lavt spild Eclipse™ genopfyldning
ACT-mærke Ja
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Produktlinje Formørkelse
Materiale Polypropylenharpiks
Gradueringer 2, 10μ L