Beskrivelse
- Pipettespids
- Uddannet på 2μ L og 10μ L
- Med UltraFine™ punkt
- Passer til populær 10μ L Pipetter
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 1,23 tommer. |
| Længde (metrisk) | 31.4 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rene krav | ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen) |
| Til brug med (applikation) | Væskehåndtering |
| Vis mere |