Få mere at vide
Labcon Eclipse™ 10μ L Ekstra lange graduerede pipettespidser med UltraFine™ Punkt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16623902 Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Indpakket
Stativ
Artikelnummer. 16623902
Brand: Labcon 10378000009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer til populær 10μ L Pipetter
  • Pipettespids
  • Eclipse™ Ekstra lang
  • Uddannet på 2μ L og 10μ L
  • Med UltraFine™ punkt
  • Passer til populær 10μ L Pipetter
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 1,87 tommer.
Længde (metrisk) 47.6 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Format Indpakket
Tip stil UltraFine
Emballage 1000 Tips/Taske, 10 Tasker/Cs.
Mængde 1000 tips/pose
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Produktlinje Formørkelse
Materiale Polypropylenharpiks