Få mere at vide
Cytiva ECL Select Western Blotting Detection Reagent
Artikelnummer. 12393969 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Produkttype:
Western Blotting Detection Reagent
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12393969 Western Blotting Detection Reagent Hver
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12393969 Leverandør Cytiva Leverandørnr. RPN2235SK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.00 DKK
    299.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 21.00 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Meget intens signaludgang til påvisning af medium til meget lave proteinniveauer. Cytiva ECL Select Western Blotting Detection Reagent er et reagens med høj følsomhed til kemiluminescerende Western blotting-detektion. Indeholder Luminol- og Peroxidopløsninger, tilstrækkeligt til 1000 cm 2 membran.
Høj signalintensitet gør ECL Select velegnet til de mest krævende Western blotting-applikationer, hvilket giver mulighed for påvisning af små proteinmængder. Dens langtidsholdbare signaler giver mulighed for flere eksponeringer og et praktisk tidsvindue mellem eksperiment og analyse. Signaler kan detekteres med CCD-kamera eller røntgenfilm.
  • Forbedret følsomhed: Giver en meget høj signalintensitet
  • Kvantitative målinger: Lineært dynamisk område, der muliggør kvantificering af proteiner med middel til meget lavt indhold
  • Virker med en lang række antistoffortyndinger, hvilket reducerer behovet for langvarig optimering
  • Optimeret til billeddannelse med ImageQuant LAS 4000 og kompatibel med Amersham™ Hyperfilm
  • Kompatibel med Rainbow™ Molekylvægtsmarkører og ECL DualVue Western Blotting Markers
  • Optimeret til brug med Amersham Hybond-P (PVDF) membraner og kompatible med Hybond ECL (nitrocellulose) membraner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Western Blotting Detection Reagent
Sættets indhold 10 ml luminol, 10 ml peroxid
Til brug med (applikation) Western blotting-detektion af medium til meget lave proteinniveauer
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ECL Select
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: imidazole, trometamol, ethanediol
  • UNKNOWN ACUTE-4% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 4% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.