Få mere at vide
Cole-Parmer™ Torrey Pines EchoTherm Kogeplade, 0 °C til 400 °C, Aluminium
Artikelnummer. 15124752 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Topplademateriale:
Aluminium
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Topplademateriale Pakningsstørrelse
15124752 Aluminium Hver
1 options
Artikelnummer. 15124752 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 5180897
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Form: Firkantet, Størrelse: 6 x 6 tommer.
  • Programmerbar aluminium kogeplade
  • Gentag ethvert program op til 98 gange automatisk
  • Flere temperaturer, temperaturrampehastigheder og tidsindstillede hændelser kan gemmes
  • Tilbyder RS-232 interface til kontrol eller optagelse af data via en computer
  • Gem op til 10 programmer i hukommelsen til øjeblikkelig genkaldelse og brug
  • Platin RTD temperaturmåling til± 1 % nøjagtighed
  • Inkluderer temperatursonde og 1,8 m aftagelig ledning med stik
Tekniske data
Topplademateriale Aluminium
Størrelse 6 x 6 tommer.
Temperatur (metrisk) 0 °C til 400 °C
Dybde (metrisk) 254 mm
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Længde (engelsk) 10 tommer
Bredde (engelsk) 7,5 tommer
Højde (metrisk) 11.43 cm
Længde (metrisk) 25.4 cm
Bredde (metrisk) 19.05 cm
Watt 400 W
Elektriske krav 230 V, 400 w, 50 til 6 Hz
Inkluderer 6 fod Aftagelig ledning med stik, temperatursonde
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade