Få mere at vide
Torrey Pines EchoTherm Digital kogeplade, aluminium, 230 VAC
Artikelnummer. 11770379 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Strømstyrke:
5 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Strømstyrke unitSize
11770379 5 A Hver
1 options
Artikelnummer. 11770379 Leverandør Torrey Pines EchoTherm Leverandørnr. 5180815
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne digitale aluminium kogeplade med temperaturramping giver nøjagtige opvarmnings- og afkølingshastigheder.
  • PID digital kontrol til præcise plade- og sondetemperaturer.
  • Timer tillader håndfri betjening Indstil temperaturrampehastighed fra 1 C/°time. til 400 C/°time.
  • Platin RTD-sensor giver præcise og nøjagtige målinger over hele temperaturområdet.
  • Hukommelseslagret temperaturkalibrering kan nulstilles ved hjælp af sondekalibreringssættet (sælges separat nedenfor).
  • Indstil timer med auto-sluk for nøjagtigt tidsindstillet opvarmning af din prøve.
  • Alle modeller har et chassis af epoxybelagt støbt aluminium og et stænkafvisende tastaturcover.
  • Indikatorlamper fortæller dig, om toppladen er varm, eller enheden har nået overtemperaturstatus.
  • Aluminium topplader er ideelle til generelle formål og kan nå maksimal temperatur på under 10 minutter.
Tekniske data
Topplademateriale Aluminium
Temperatur (engelsk) 91,4 °F til 752 °F
Controller type PID
Størrelse 8 x 8 tommer.
Temperatur (metrisk) 33 °C til 400 °C
Dybde (metrisk) 400 mm
Højde (engelsk) 5 tommer
Længde (engelsk) 15,75 tommer
Bredde (engelsk) 9 tommer
Højde (metrisk) 12.7 cm
Længde (metrisk) 40 cm
Bredde (metrisk) 23.2 cm
Watt 740 W
Strømstyrke 5 A
Elektriske krav 230 VAC, 5 A, 740 W, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderer 6 fod Tre-leder jordet AC Strømledning og sikringsholder
Maks. Prøvebelastning 22.7 kg
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade
garanti 1 år
Dimensioner (L x B x H) 40 x 23.2 x 12.7 cm