Få mere at vide
MedChemExpress Echinocystic acid
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 472.7 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 510-30-5 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 98.0% |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.55 mM) |
| Mål | Reactive Oxygen Species∣Apoptosis |
| Mængde | 10 mg |