Få mere at vide
MedChemExpress Echinocystic acid
Artikelnummer. 16441368
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16441368 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16441368 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0271
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
MedChemExpress Echinocystic acid a pentacyclic triterpene isolated from the fruits of Gleditsia sinensis Lam, has potent antioxidant, anti-inflammatory and anti-tumor properties.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 472.7 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
CAS 510-30-5
Produkttype Natural Products
Renhed 98.0%
Opløselighed DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.55 mM)
Mål Reactive Oxygen Species∣Apoptosis