Få mere at vide
Echinenone (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Echinenone |
| CAS | 432-68-8 |
| Molekylær formel | C40 H54 O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | β,β-Caroten-4-one, Myxoxanthine, all-trans-Echinenone |
| InChI formel | InChI=1S/C40H54O/c1-30(18-13-20-32(3)23-25-36-34(5)22-15-28-39(36,7)8)16-11-12-17-31(2)19-14-21-33(4)24-26-37-35(6)38(41)27-29-40(37,9)10/h11-14,16-21,23-26H,15,22,27-29H2,1-10H3/b12-11+,18-13+,19-14+,25-23+,26-24+,30-16+,31-17+,32-20+,33-21+ |
| SMIL | C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C |
| IUPAC navn | 2,4,4-trimethyl-3-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tetramethyl-18-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]cyclohex-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 550.86 |
| Formel vægt | 550.4175 |