Få mere at vide
Echinacoside Ethanolate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Echinacoside |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H46O20/c1-14-24(42)26(44)29(47)35(51-14)55-32-30(48)34(49-9-8-16-3-6-18(38)20(40)11-16)53-22(13-50-33-28(46)27(45)25(43)21(12-36)52-33)31(32)54-23(41)7-4-15-2-5-17(37)19(39)10-15/h2-7,10-11,14,21-22,24-40,42-48H,8-9,12-13H2,1H3/b7-4+/t14-,21+,22+,24-,25+,26+,27-,28+,29+,30+,31+,32+,33+,34+,35-/m0/s1 |
| Formel vægt | 786.2582 |