Få mere at vide
Echimidine-N-oxide 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319358
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319358 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30319358 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13100710WA100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Echimidine N-Oxide
CAS 41093-89-4
Analyt- eller komponentnavne (+)-Echimidine N-Oxide
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C20 H31 N O8
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 7-[[2,3-dihydroxy-2-(1-hydroxyethyl)-3-methyl-1-oxobutoxy]methyl]-2,3,5,7a-tetrahydro-1H-pyrrolizin-1-yl ester, N-oxide, [1R-[1α(Z),7(2R*,3S*),7aβ]]-, Echimidine N-oxide (6CI), L-threo-Pentitol, 1,5-dideoxy-2-C-methyl-3-C-[[[(1R,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-[[(2Z)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]-4-oxido-1H-pyrrolizin-7-yl]methoxy]carbonyl]- (9CI), 1,5-Dideoxy-2-C-methyl-3-C-[[[(1R,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-[[(2Z)-2-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]oxy]-4-oxido-1H-pyrrolizin-7-yl]methoxy]carbonyl]-L-threo-pentitol
InChI formel InChI=1S/C20H31NO8/c1-6-12(2)17(23)29-15-8-10-21(27)9-7-14(16(15)21)11-28-18(24)20(26,13(3)22)19(4,5)25/h6-7,13,15-16,22,25-26H,8-11H2,1-5H3/b12-6-/t13-,15+,16+,20-,21?/m0/s1
SMIL C\C=C(\C)/C(=O)O[C@@H]1CC[N+]2([O-])CC=C(COC(=O)[C@@](O)([C@H](C)O)C(C)(C)O)[C@H]12
IUPAC navn [(7R,8R)-7-[(Z)-2-methylbut-2-enoyl]oxy-4-oxido-5,6,7,8-tetrahydro-3H-pyrrolizin-4-ium-1-yl]methyl (2R)-2,3-dihydroxy-2-[(1S)-1-hydroxyethyl]-3-methyl-butanoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 413.46
Mængde 1 ml