Få mere at vide
Echimidine-N-oxide 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Echimidine N-Oxide |
| CAS | 41093-89-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (+)-Echimidine N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C20 H31 N O8 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 7-[[2,3-dihydroxy-2-(1-hydroxyethyl)-3-methyl-1-oxobutoxy]methyl]-2,3,5,7a-tetrahydro-1H-pyrrolizin-1-yl ester, N-oxide, [1R-[1α(Z),7(2R*,3S*),7aβ]]-, Echimidine N-oxide (6CI), L-threo-Pentitol, 1,5-dideoxy-2-C-methyl-3-C-[[[(1R,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-[[(2Z)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]-4-oxido-1H-pyrrolizin-7-yl]methoxy]carbonyl]- (9CI), 1,5-Dideoxy-2-C-methyl-3-C-[[[(1R,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-[[(2Z)-2-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]oxy]-4-oxido-1H-pyrrolizin-7-yl]methoxy]carbonyl]-L-threo-pentitol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H31NO8/c1-6-12(2)17(23)29-15-8-10-21(27)9-7-14(16(15)21)11-28-18(24)20(26,13(3)22)19(4,5)25/h6-7,13,15-16,22,25-26H,8-11H2,1-5H3/b12-6-/t13-,15+,16+,20-,21?/m0/s1 |
| SMIL | C\C=C(\C)/C(=O)O[C@@H]1CC[N+]2([O-])CC=C(COC(=O)[C@@](O)([C@H](C)O)C(C)(C)O)[C@H]12 |
| Vis mere |