Få mere at vide
Echimidine 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327785
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327785 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327785 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13100700WA100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Echimidine
CAS 520-68-3
Analyt- eller komponentnavne Echimidine
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C20 H31 N O7
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym L-threo-Pentitol, 1,5-dideoxy-2-C-methyl-3-C-[[[(1R,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-[[(2Z)-2-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]oxy]-1H-pyrrolizin-7-yl]methoxy]carbonyl]-, Echimidine (6CI,7CI,8CI), L-threo-Pentitol, 1,5-dideoxy-2-C-methyl-3-C-[[[(1R,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-[[(2Z)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]-1H-pyrrolizin-7-yl]methoxy]carbonyl]- (9CI), (+)-Echimidine, 1,5-Dideoxy-2-C-methyl-3-C-[[[(1R,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-[[(2Z)-2-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]oxy]-1H-pyrrolizin-7-yl]methoxy]carbonyl]-L-threo-pentitol
InChI formel InChI=1S/C20H31NO7/c1-6-12(2)17(23)28-15-8-10-21-9-7-14(16(15)21)11-27-18(24)20(26,13(3)22)19(4,5)25/h6-7,13,15-16,22,25-26H,8-11H2,1-5H3/b12-6-/t13-,15+,16+,20-/m0/s1
SMIL C\C=C(\C)/C(=O)O[C@@H]1CCN2CC=C(COC(=O)[C@@](O)([C@H](C)O)C(C)(C)O)[C@H]12
IUPAC navn [(7R,8R)-7-[(Z)-2-methylbut-2-enoyl]oxy-5,6,7,8-tetrahydro-3H-pyrrolizin-1-yl]methyl (2R)-2,3-dihydroxy-2-[(1S)-1-hydroxyethyl]-3-methylbutanoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 397.46
Mængde 1 ml
Formel vægt 397.2101 g/mol