missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ecgonidine Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30135497
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135497 250 mg
30004553 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135497 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA795290250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 73045-45-1
Molekylær formel C11H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 195.26
Synonym (-)-Anhydroecgonine Ethyl Ester, (R)-Anhydroecgonine Ethyl Ester, Anhydroecgonine Ethyl Ester, 8-Azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-2-carboxylic Acid 8-Methyl-Ethyl Ester, Ecgonidine Ethyl Ester, Ethyl Ecgonidine, Methylecgonidine
IUPAC navn ethyl (1R,5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-2-carboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=CC[C@@H]2CC[C@H]1N2C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ecgonidine Ethyl Ester
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17NO2/c1-3-14-11(13)9-6-4-8-5-7-10(9)12(8)2/h6,8,10H,3-5,7H2,1-2H3/t8-,10-/m1/s1
Formel vægt 195.1259
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.